676802
Ethylene carbonate
anhydrous, 99%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid
Lim. expl.
3.6-16.1 % (lit.)
Impurezas
≤0.006% water
p.e.
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- EC can be an effective liquefying reagent for cellulose liquefaction.
- Dimethyl carbonate (DMC) can be synthesized via the transesterification of EC and methanol.
- EC can be a non-hazardous alternative to phosgene and isocyanates for the synthesis of polyurethanes.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?