67616
Enterobacteria Millichrome™ plus Agar
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Enterobacteria chromogenic agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
dry heat compatible
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Agar, 11.0 g/L
Chromogenic and selective mix, 0.7 g/L
Mineral salts, 4.9 g/L
Peptones and yeast extract, 22.0 g/L
fabricante/nome comercial
MilliChrome™
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
solubilidade
deionized water: 42.3 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for bacteria: Enterobacter spp.
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
- Disperse slowly 42.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
Warning: If using an autoclave, do so without pressure.
Step 2 (Cooling)
- Cool in a water bath to 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
- Pour medium into Petri dishes.
- Let solidify.
- Let plates dry.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)