Documentos Principais
67123
Millipore
Preston Campylobacter growth supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Nível de qualidade
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
A chemical enrichment recommended for the enhancement of growth and aerotolerance of Campylobacter spp..
Componentes
Composition:
Per vial sufficient for 500 ml medium
Ingredients Concentration
Sodium pyruvate 0.125g
Sodium metabisulfite 0.125g
Ferrous sulfate 0.125g
Reconstituição
Directions:
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 2 ml of sterile distilled water and mix well to dissolve. Avoid frothing of the solution. Aseptically add the contents to 500 ml of sterile, molten, cooled (45-50°C) Columbia Blood Agar Base, Blood Agar Base, Brucella Agar Base or Preston Broth. Mix gently and pour into sterile petri plates or tubes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)