63237
TB-Medium Base according to Loewenstein-Jensen
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Loewenstein-Jensen Medium (Base)
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
L-asparagine, 2.25 g/L
magnesium citrate, 0.375 g/L
magnesium sulfate, 0.15 g/L
malachite green, 0.25 g/L
monopotassium phosphate, 1.5 g/L
potato flour, 18.75 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
adequação
mycobacteria
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?