Documentos Principais
51803
Millipore
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Mycobacterial Supplement according to Gruft
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
mycobacteria
Descrição geral
An antibiotic and enrichment supplement recommended for the selective cultivation of Mycobacteria. Added to TB-Medium according to Lowenstein Jensen (Cat. No.63237) penicillin and nalidixic acid inhibit bacteria Gram negative and Gram positive. Ribonucleic Acid is used as growth factor.
Aplicação
for the selective cultivation of Mycobacteria
Componentes
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)