Documentos Principais
63195
Supelco
Maize powder MZ 0, IRMM certified reference material No. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
Sinônimo(s):
Corn flour MZ 0, IRMM certified reference material, GMO maize powder MZ 0 (0% Bt-176)
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
qualidade
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
composição
genetically modified Bt-176 maize, 0%
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3