51161
Pseudomonas ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinônimo(s):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produtos recomendados
membrane size
70 mm
esterilidade
sterile
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Pseudomonas spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)