56763
Ágar
high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
resíduo de ignição
≤4.0%
perda
≤10% loss on drying
turbidez
≤8 NTU (after autoclaving)
pf
85-95 °C
temperatura de transição
gel point 34-36 °C
força do gel
≥800 g/cm2
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤2.75%
traços de cátion
Ca: ≤500 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?