Documentos Principais
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-Hydroxybutyric acid
for chiral derivatization, ≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
104.10
Beilstein:
1720940
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
≥97.0%
forma
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
pf
50-54 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.