53189
Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
MLCB AGAR, Mannitol Lysine Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
nonselective and differential for Salmonella spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?