52284
Lactose Fermentation Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produtos recomendados
membrane size
70 mm
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
bacteria
coliforms
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)