Documentos Principais
492899
Sigma-Aldrich
Nuclease, Staphylococcus aureus
Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups.
Sinônimo(s):
Nuclease, Staphylococcus aureus
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥15,000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
aqueous buffer: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native Stapylococcus aureus nuclease. Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups. Also used to convert standard rabbit reticulocyte cell-free extracts (lysate) into mRNA-dependent protein synthesis systems. Note: 1 KU = 1000 units.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of acid-soluble oligonucleotides to produce an absorbance increase of 1 at 260 nm in 30 min at 37°C.
Outras notas
Krupp, G., and Gross, H.J. 1979. Nucleic Acids Res.6, 3481.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3