Documentos Principais
5037804
Supelco
Amplifex Diene Reagent Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
técnica(s)
LC/MS: suitable
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Kit contains a protocol, 1 tubes of Amplifex Diene reagent and 1 tube of diluent. Each tube contains enough reagent to complete 50 reactions.
Nota de análise
For further information on the Amplifex Diene Reagent kit, please visit this link.
To view the Protocol for the Amplifex Diene Reagent Kit, please visit this Protocol link.
Additional Application Notes may be viewed at the following links:
* Sample Preparation Procedure and Amplifex Diene Reagent Chemistry for DHVD3/DHVD2 Quantitation
* Analysis of 1,25 DHVD3 and 1,25 DHVD2 Using Amplifex Diene Reagent
Informações legais
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)