48119-U
ProClin™ Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Sinônimo(s):
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
embalagem
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Categorias relacionadas
Aplicação
ProClin preservatives are immediately biocidal upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informações legais
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
- 46885-UProClin 950 5 mLSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?