48918-U
ProClin™ 300
pkg of 18 L, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Sinônimo(s):
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
forma
liquid
prazo de validade
3 yr
contém
Alkyl Carboxylate
composição
CMIT/MIT, 3%
embalagem
pkg of 18 L
cor
colorless to light yellow
matriz
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
pb
189 °C
pf
-40 °C
solubilidade
water: soluble
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?