46336
Cinidon-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
cis-Ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]-2-propenoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(Cl)=C\c1cc(ccc1Cl)N2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O
InChI
1S/C19H17Cl2NO4/c1-2-26-19(25)16(21)10-11-9-12(7-8-15(11)20)22-17(23)13-5-3-4-6-14(13)18(22)24/h7-10H,2-6H2,1H3/b16-10-
chave InChI
NNKKTZOEKDFTBU-YBEGLDIGSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)