45643
Propineb
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Zinc propylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
technical mixture
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mw 289.78 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1CNC(=S)S[Zn]SC(=S)N1
InChI
1S/C5H10N2S4.Zn/c1-3(7-5(10)11)2-6-4(8)9;/h3H,2H2,1H3,(H2,6,8,9)(H2,7,10,11);/q;+2/p-2
chave InChI
KKMLIVYBGSAJPM-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)