45554
Maneb
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mw 265.30 (as monomer)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NCCNC(=S)S[Mn]S1
InChI
1S/C4H8N2S4.Mn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2
chave InChI
YKSNLCVSTHTHJA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- For the simultaneous determination of maneb along with its main metabolites from tomatoes using liquid chromatography
- In the supramolecular liquid phase microextraction based UV-Vis spectrophotometric determination of maneb in food and water samples
- For the spectrophotometric determination of maneb with 1-(2′-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN)
- To determine Maneb, Zineb, and their decomposition product with 2,6-dibromoquinone chlorimide (DBQ) and 2,6-dichloroquinone chlorimide (DCQ) by spectrophotometry
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)