45636
Prometryn
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Bis-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
chave InChI
AAEVYOVXGOFMJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fruits and vegetable samples by citrate QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and gas chromatography coupled to high resolution accurate mass spectrometry (GC-HRAMS) with electrospray ionization (ESI).
- Seawater samples by solid-phase extraction (SPE) and ultra-pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) equipped with ESI and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Sediment samples by dispersive-SPE, QuEChERS extraction and UPLC coupled to high resolution linear ion trap/Orbitrap (LTQ Orbitrap) MS.
- Cereals by QuEChERS extraction and GC-MS/MS equipped with MRM detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)