31510
Bupirimate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1OS(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C13H24N4O3S/c1-6-8-9-11-10(3)15-13(14-7-2)16-12(11)20-21(18,19)17(4)5/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15,16)
chave InChI
DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?