45331
Azamethiphos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-((6-Chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
InChI
1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3
chave InChI
VNKBTWQZTQIWDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Salmon feed samples by ultra-high performance liquid chromatography combined with traveling-wave ion mobility/quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-TWIMS-QTOFMS).
- Surface water samples by solid-phase extraction (SPE) and LC coupled to quadrupole-Orbitrap high resolution tandem mass spectrometry (Q-Orbitrap-MS).
- Fish fillet samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-QTOFMS.
- Human serum samples by QuEChERS combined with LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.