45788
9,10-Diphenylanthracene
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
245-248 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
chave InChI
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?