Documentos Principais
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
Sinônimo(s):
9,10-Diphenylanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H18
Número CAS:
Peso molecular:
330.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
216-105-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
247-252 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
chave InChI
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3