45694
Triadimenol A
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(αS,βR)-rel-α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (αR,βS)-rel-α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
isomer A, both enantiomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@@H](O)[C@H](Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/t12-,13-/m0/s1
chave InChI
BAZVSMNPJJMILC-STQMWFEESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.