40689
Violet Red Bile Agar acc. GB
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
VRB-Agar, VRBA, VRBL-Agar, Violet Red Bile Lactose Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to GB 4789.3-2016
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
bile salt or No.3 bile salt, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)