Documentos Principais
45499
Supelco
Flubenzimin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H10F6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
416.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)/N=C1S\C(=N/c2ccccc2)N(c3ccccc3)C\1=N\C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6N4S/c18-16(19,20)25-13-14(26-17(21,22)23)28-15(24-11-7-3-1-4-8-11)27(13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b24-15-,25-13+,26-14-
chave InChI
IZFZCMFMJKDHJZ-BANPTERESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Characteristics of the acaricidal action of cropotex--an inhibitor of tick development].
Iu S Korotkov et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (3)(3), 44-48 (1985-05-01)