45338
Benodanil
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Iodobenzanilide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H10INO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16)
chave InChI
LJOZMWRYMKECFF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)