32098
Meptyldinocap
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate, 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl (2E)-2-butenoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
chave InChI
NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?