44310
AmberChrom™ 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Sinônimo(s):
Dowex 1X4, Cl(−)-form, strongly basic
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AmberChrom™ 1X4 chloride form, chloride form, 50-100 mesh
Nível de qualidade
descrição
cross-linkage 4%
Formulário
beads
Parâmetros
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
umidade
>50%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~55% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
SAX
tamanho de partícula
50-100 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
1.0 meq/mL capacity
técnica de separação
anion exchange
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
chave InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)