43538
Tridodecylamine hydrochloride
Selectophore™, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Tridodecylammonium chloride, Trilaurylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
chave InChI
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)