95291
Hydrogen ionophore I - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Hydrogen ionophore I, 10.0 wt. % (95292)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.3 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 0.7 wt. % (72018)
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)