Documentos Principais
16979
Supelco
Hydrogen ionophore V
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
Calix[4]-aza-crown
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H74N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
875.19
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc4Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6OCC(=O)NCCN(CCN)CCNC(=O)COc34)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H74N4O6/c1-51(2,3)41-23-33-19-37-27-43(53(7,8)9)29-39-21-35-25-42(52(4,5)6)26-36(48(35)62)22-40-30-44(54(10,11)12)28-38(20-34(24-41)47(33)61)50(40)64-32-46(60)57-15-18-58(16-13-55)17-14-56-45(59)31-63-49(37)39/h23-30,61-62H,13-22,31-32,55H2,1-12H3,(H,56,59)(H,57,60)
chave InChI
DPCWLCIELLZKFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hydrogen ionophore is primarily used during the fabrication of hydrogen ion sensors, which are based on methacrylic-acrylic polymer, generally used as non-plasticised membrane.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)