Documentos Principais
91906
Supelco
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
MPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7O4P
Número CAS:
Peso molecular:
138.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
93-96 °C
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
chave InChI
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)