41605
DL-Mandelic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 0±1°, c = 5 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Human urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Rat urine samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selected ion monitoring (SIM) detection.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)