Key Documents
36262
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2-15N7 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinônimo(s):
Toxin C1,2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1715N7O11S2
Peso molecular:
482.37
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3
Nota de análise
10 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)