Documentos Principais
55739
Supelco
Gonyautoxin-2 and Gonyautoxin-3 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinônimo(s):
GTX 2&3, GTX-2 - GTX-3 mixture
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17N7O8S
Peso molecular:
395.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Nota de análise
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)