33762
Microcystin-LF solution
6-9 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinônimo(s):
Algae bloom toxin, Biotoxin, Algae bloom standard, Cyanobacterial toxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
6-9 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O12/c1-29(2)25-40-50(66)58-44(52(69)70)33(6)46(62)56-41(27-36-17-13-11-14-18-36)49(65)54-38(22-21-30(3)26-31(4)42(71-10)28-37-19-15-12-16-20-37)32(5)45(61)55-39(51(67)68)23-24-43(60)59(9)35(8)48(64)53-34(7)47(63)57-40/h11-22,26,29,31-34,38-42,44H,8,23-25,27-28H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)/b22-21+,30-26+/t31-,32-,33-,34+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
chave InChI
FEVBMCJUKWWWBT-QVWKUIOOSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?