33759
Microcystin-LY solution
2-8 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinônimo(s):
Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
2-8 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O13/c1-28(2)24-40-50(67)58-44(52(70)71)32(6)46(63)56-41(26-36-17-19-37(60)20-18-36)49(66)54-38(21-16-29(3)25-30(4)42(72-10)27-35-14-12-11-13-15-35)31(5)45(62)55-39(51(68)69)22-23-43(61)59(9)34(8)48(65)53-33(7)47(64)57-40/h11-21,25,28,30-33,38-42,44,60H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,53,65)(H,54,66)(H,55,62)(H,56,63)(H,57,64)(H,58,67)(H,68,69)(H,70,71)/b21-16+,29-25+/t30-,31-,32-,33+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
chave InChI
SIGQAYSWORHPPH-WSTSHCHISA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?