56835
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Sinônimo(s):
Toxin C1,2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17N7O11S2
Peso molecular:
475.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Nota de análise
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
the mixture is "not equilibrated".
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)