Key Documents
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-O-sulfo-D-galactosyl(β) D-erythro-sphingosine-d7 (d18:1, ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H43D7N2O10S
Peso molecular:
565.77
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
ethanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860735E-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C