Documentos Principais
330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H67D7N2O11S
Número CAS:
Peso molecular:
762.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Descrição geral
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) is a deuterated derivative of C13 3-O-sulfogalactostyl(β) ceramide.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)