36155
Metazachlor
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
74-78 °C
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3
chave InChI
STEPQTYSZVCJPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Natural water samples by high performance liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Plant foodstuffs by capillary gas chromatography equipped with electron capture detector (ECD) as well as nitrogen phosphorus detector (NPD) followed by MS analysis in electron impact ionization (EI) mode.
- Drinking and related waters by solid phase extraction (SPE) followed by GC-EI-MS.
- Wastewater samples by SPE and subsequent analysis with ultra-performance liquid chromatography combined with time of flight mass spectrometry (UPLC-TOF-MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)