18164
Metazachlor Metabolite M479H008
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid, N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1ylmethyl)aminocarbonylmethylsulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(N(CN2C=CC=N2)C(CS(=O)(O)=O)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C14H17N3O4S/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21)
chave InChI
IPVCSECPEVHQOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)