45751
Diflufenican
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(F)c1
InChI
1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)
chave InChI
WYEHFWKAOXOVJD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)