34138
Neosolaniol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
4β,15-Diacetoxy-3α,8α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene, 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol solution, NEO
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)[C@@H](O)C[C@]3(COC(C)=O)[C@]1(C)[C@@]24CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13?,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m1/s1
chave InChI
TVZHDVCTOCZDNE-VUQWXZGYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?