34130
Fusarenon X solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
3α,7α,15-Trihydroxy-4β-acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, FusX
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@]1(C)[C@]24CO4
InChI
1S/C17H22O8/c1-7-4-9-16(5-18,12(22)10(7)20)15(3)13(24-8(2)19)11(21)14(25-9)17(15)6-23-17/h4,9,11-14,18,21-22H,5-6H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
chave InChI
XGCUCFKWVIWWNW-CAYGJDLQSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?