Key Documents
34109
Supelco
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid (5-methyl-2-thiazolyl)amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10D3N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
354.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
chave InChI
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
Aplicação
Meloxicam-d3 may be used as an internal standard in the multi-residue determination of veterinary drugs and pharmaceutical residues in food by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marilena E Dasenaki et al.
Analytica chimica acta, 880, 103-121 (2015-06-21)
A simple and sensitive multi-residue method for the determination of 115 veterinary drugs and pharmaceuticals, belonging in more than 20 different classes, in butter, milk powder, egg and fish tissue has been developed. The method involves a simple generic solid-liquid