33688
BDE No 205 solution
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinônimo(s):
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether solution, 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-OctaBDE, PBDE 205
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
50 μg/mL in isooctane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br
InChI
1S/C12H2Br8O/c13-4-1-3(2-5(14)6(4)15)21-12-10(19)8(17)7(16)9(18)11(12)20/h1-2H
chave InChI
CVMKCYDBEYHNBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)