33629
Alkylphenol Kit for DIN EN ISO 18857-2
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
DIN
EN
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
33623: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylate 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylate 1 μg/mL
iso-Nonylphenol, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-di-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
Bisphenol A 1 μg/mL
33627: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
Additional:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 1 x 1 mL
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.