G005681
HPLC Analysis of Bisphenol A, Dimethylbisphenol A and Nonylphenol on Ascentis® Express RP-Amide (UV Detection)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53922-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 50 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 mg/L of each in 50:50, water: acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)